Močovina 8 mol/l aqueous solution, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
Carbonyl diamide, Carbamide, Diaminomethanone, Carbonyldiamide
51457-100ML
51457-500ML
SIAL51457-100MLEA
2860
CZK
SIAL51457-100ML
SIAL51457-500ML
Močovina 8 mol/l aqueous solution, Sigma-Aldrich®
Močovina
Vzorec:
NH₂CONH₂ MW: 60.06 Bod varu: 197 Bod tání: 132.7 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00008022 CAS číslo: 57-13-6 EINECS: 200-315-5 Merck Index: 13,09935 |