Tisk…
Fmoc-Pro-OH, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-proline, N-Fmoc-L-proline
47636-50G-F 47636-5G-F
SIAL47636-50G-FEA 2010 CZK
SIAL47636-50G-F SIAL47636-5G-F
Fmoc-Pro-OH, Sigma-Aldrich®
Fmoc-Pro-OH
Vzorec: C₂₀H₁₉NO₄
MW: 337.38
MDL Number: MFCD00037122
CAS číslo: 71989-31-6
EINECS: 276-259-0