4-Fluoro-7-nitrobenzofurazan, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
47140-10MG
47140-50MG
SIAL47140-10MGEA
9630
CZK
SIAL47140-10MG
SIAL47140-50MG
4-Fluoro-7-nitrobenzofurazan, Sigma-Aldrich®
4-Fluoro-7-nitrobenzofurazan
Vzorec:
C₆H₂FN₃O₃ |
MDL Number:
MFCD00010196 CAS číslo: 29270-56-2 |