Tisk…
4-Fluoro-7-nitrobenzofurazan, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
47140-10MG 47140-50MG
SIAL47140-10MGEA 9630 CZK
SIAL47140-10MG SIAL47140-50MG
4-Fluoro-7-nitrobenzofurazan, Sigma-Aldrich®
4-Fluoro-7-nitrobenzofurazan
Vzorec: C₆H₂FN₃O₃
MDL Number: MFCD00010196
CAS číslo: 29270-56-2