Tisk…
4-(Methylthio)phenylboronic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 4-(Methylthio)benzeneboronic acid, 4-Thioanisoleboronic acid
M-Clarity™ quality level = MQ100
456802-1G 456802-25G 456802-5G
SIAL456802-1GEA 921 CZK
SIAL456802-1G SIAL456802-25G SIAL456802-5G
4-(Methylthio)phenylboronic acid, Sigma-Aldrich®
4-(Methylthio)phenylboronic acid
Vzorec: C₇H₉BO₂S
MW: 168,02 g/mol
MDL Number: MFCD00093410
CAS číslo: 98546-51-1