Tisk…
Chlorid zinečnatý 0.1 mol/l vodný roztok, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
39059-100ML-F 39059-1ML-F
SIAL39059-100ML-FEA 3500 CZK
SIAL39059-100ML-F SIAL39059-1ML-F
Chlorid zinečnatý 0.1 mol/l vodný roztok, Sigma-Aldrich®
Chlorid zinečnatý
Vzorec: ZnCl₂
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00011295
CAS číslo: 7646-85-7
EINECS: 231-592-0
UN: 3082
ADR: 9,III