4-Aminobenzylamin, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
4-(Aminomethyl)aniline, alpha-Amino-p-toluidine
M-Clarity™ quality level = MQ100
368466-10G
368466-50G
SIAL368466-10GEA
3010
CZK
SIAL368466-10G
SIAL368466-50G
4-Aminobenzylamin, Sigma-Aldrich®
4-Aminobenzylamin
Vzorec:
C₇H₁₀N₂ MW: 122,17 g/mol |
MDL Number:
MFCD00075513 CAS číslo: 4403-71-8 |