Tisk…
4-Aminobenzylamin, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
368466-10G 368466-50G
SIAL368466-10GEA 2510 CZK
SIAL368466-10G SIAL368466-50G
4-Aminobenzylamin, Sigma-Aldrich®
4-Aminobenzylamin
Vzorec: C₇H₁₀N₂
MDL Number: MFCD00075513
CAS číslo: 4403-71-8