Tisk…
2-Fluorophenethylamine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 1-Amino-2-(2-fluorophenyl)ethane, 2-Fluorophenethylamine, 2-(2-Fluorophenyl)ethylamine
M-Clarity™ quality level = MQ100
368032-25G 368032-5G
SIAL368032-25GEA 9990 CZK
SIAL368032-25G SIAL368032-5G
2-Fluorophenethylamine, Sigma-Aldrich®
2-Fluorophenethylamine
Vzorec: C₈H₁₀FN
MW: 139,17 g/mol
MDL Number: MFCD00075502
CAS číslo: 52721-69-4