Tisk…
Kyselina chlorovodíková 0.05 M (0.05 N) volumetric solution, Fluka™
Dodavatel: Honeywell Chemicals
Varování
35320-1L 35320-6X1L
35320-1LEA 874 CZK
35320-1L 35320-6X1L
Kyselina chlorovodíková 0.05 M (0.05 N) volumetric solution, Fluka™
Kyselina chlorovodíková
Vzorec: HCl
Bod varu: 100 °C
Bod tání: 0 °C
Hustota: 1,0 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011324
CAS číslo: 7647-01-0
EINECS: 231-791-2
UN: 1789
ADR: 8,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Vapor Pressure 190 mmHg ( 25 °C)
Factor 0.998 - 1.002
BAM/EMPA reference material effective
BAM/EMPA Certificate Number effective
Traceable to NIST SRM effective