Tisk…
2-Aminobenzylamin, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 2-(Aminomethyl)aniline
M-Clarity™ quality level = MQ100
348015-10G 348015-50G
SIAL348015-10GEA 3460 CZK
SIAL348015-10G SIAL348015-50G
2-Aminobenzylamin, Sigma-Aldrich®
2-Aminobenzylamin
Vzorec: C₇H₁₀N₂
MW: 122,17 g/mol
MDL Number: MFCD00075408
CAS číslo: 4403-69-4