Butan-2-on-oxim, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
332828-1L
332828-25ML
SIAL332828-1LEA
2690
CZK
SIAL332828-1L
SIAL332828-25ML
Butan-2-on-oxim, Sigma-Aldrich®
Butan-2-on-oxim
Vzorec:
C₄H₉NO MW: 87,12 g/mol |
MDL Number:
MFCD00013935 CAS číslo: 96-29-7 EINECS: 202-496-6 |