Tisk…
Butan-2-on-oxim, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
332828-1L 332828-25ML
SIAL332828-1LEA 2690 CZK
SIAL332828-1L SIAL332828-25ML
Butan-2-on-oxim, Sigma-Aldrich®
Butan-2-on-oxim
Vzorec: C₄H₉NO
MW: 87,12 g/mol
MDL Number: MFCD00013935
CAS číslo: 96-29-7
EINECS: 202-496-6