Tisk…
(1R,2S)-(-)-2-Amino-1,2-diphenylethanol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
331899-1G 331899-5G
SIAL331899-1GEA 1880 CZK
SIAL331899-1G SIAL331899-5G
(1R,2S)-(-)-2-Amino-1,2-diphenylethanol, Sigma-Aldrich®
(1R,2S)-(-)-2-Amino-1,2-diphenylethanol
Vzorec: C₁₄H₁₅NO
MW: 213,28 g/mol
MDL Number: MFCD00074960
CAS číslo: 23190-16-1