Tisk…
(1S,2R)-(+)-2-Amino-1,2-diphenylethanol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
331880-1G 331880-5G
SIAL331880-1GEA 1860 CZK
SIAL331880-1G SIAL331880-5G
(1S,2R)-(+)-2-Amino-1,2-diphenylethanol, Sigma-Aldrich®
(1S,2R)-(+)-2-Amino-1,2-diphenylethanol
Vzorec: C₁₄H₁₅NO
MW: 213,28 g/mol
MDL Number: MFCD00074959
CAS číslo: 23364-44-5