Tisk…
4-Bromothiophene-2-carbaldehyde, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 4-Bromo-2-thiophenecarboxaldehyde, 4-Bromothiophene-2-carboxaldehyde
M-Clarity™ quality level = MQ200
283452-25G 283452-5G
SIAL283452-25GEA 6920 CZK
SIAL283452-25G SIAL283452-5G
4-Bromothiophene-2-carbaldehyde, Sigma-Aldrich®
4-Bromothiophene-2-carbaldehyde
Vzorec: C₅H₃BrOS
MDL Number: MFCD00005431
CAS číslo: 18791-75-8
EINECS: 242-577-3