4-Bromothiophene-2-carbaldehyde, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
4-Bromo-2-thiophenecarboxaldehyde, 4-Bromothiophene-2-carboxaldehyde
M-Clarity™ quality level = MQ200
283452-25G
283452-5G
SIAL283452-25GEA
6920
CZK
SIAL283452-25G
SIAL283452-5G
4-Bromothiophene-2-carbaldehyde, Sigma-Aldrich®
4-Bromothiophene-2-carbaldehyde
Vzorec:
C₅H₃BrOS |
MDL Number:
MFCD00005431 CAS číslo: 18791-75-8 EINECS: 242-577-3 |