trans,trans-Farnesol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
(2E,6E)-3,7,11-Trimethyldodeca-2,6,10-trien-1-ol
M-Clarity™ quality level = MQ200
277541-10G
277541-1G
SIAL277541-10GEA
5530
CZK
SIAL277541-10G
SIAL277541-1G
trans,trans-Farnesol, Sigma-Aldrich®
trans,trans-Farnesol
Vzorec:
C₁₅H₂₆O |
MDL Number:
MFCD00002918 CAS číslo: 106-28-5 |