Tisk…
3-Methoxyphenethylamine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 2-(3-Methoxyphenyl)ethylamine
MQ100
270229-5G 270229-25G
SIAL270229-5GEA 8110 CZK
SIAL270229-5G SIAL270229-25G
3-Methoxyphenethylamine, Sigma-Aldrich®
3-Methoxyphenethylamine
Vzorec: C₉H₁₃NO
MW: 151.21
MDL Number: MFCD00008187
CAS číslo: 2039-67-0
EINECS: 218-017-9