N-Methylmorpholine-N-oxide 50% vodný roztok, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
4-Methylmorpholine N-Oxide, 4-Methylmorpholine 4-oxide
M-Clarity™ quality level = MQ200
258822-100G
258822-1KG
SIAL258822-100GEA
2420
CZK
SIAL258822-100G
SIAL258822-1KG
N-Methylmorpholine-N-oxide 50% vodný roztok, Sigma-Aldrich®
N-Methylmorpholine-N-oxide
Vzorec:
C₅H₁₁NO₂ MW: 117,15 g/mol |
MDL Number:
MFCD00005947 CAS číslo: 7529-22-8 EINECS: 231-391-8 |