Tisk…
(S,S)-(-)-Hydrobenzoin, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
256269-25G 256269-5G
SIAL256269-25GEA 8600 CZK
SIAL256269-25G SIAL256269-5G
(S,S)-(-)-Hydrobenzoin, Sigma-Aldrich®
(S,S)-(-)-Hydrobenzoin
Vzorec: C₁₄H₁₄O₂
MDL Number: MFCD00064255
CAS číslo: 2325-10-2