4-Chloro-7-nitrobenzofurazan, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
25455-25G
25455-5G
SIAL25455-25GEA
13810
CZK
SIAL25455-25G
SIAL25455-5G
4-Chloro-7-nitrobenzofurazan, Sigma-Aldrich®
4-Chloro-7-nitrobenzofurazan
Vzorec:
C₆H₂ClN₃O₃ |
MDL Number:
MFCD00005808 CAS číslo: 10199-89-0 EINECS: 233-496-4 |