Tisk…
4-Chloro-7-nitrobenzofurazan, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
25455-25G 25455-5G
SIAL25455-25GEA 13810 CZK
SIAL25455-25G SIAL25455-5G
4-Chloro-7-nitrobenzofurazan, Sigma-Aldrich®
4-Chloro-7-nitrobenzofurazan
Vzorec: C₆H₂ClN₃O₃
MDL Number: MFCD00005808
CAS číslo: 10199-89-0
EINECS: 233-496-4