Triethylaluminium 1 mol/l hexane, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
Triethylaluminum
MQ100
252662-100ML
252662-800ML
SIAL252662-100MLEA
3310
CZK
SIAL252662-100ML
SIAL252662-800ML
Triethylaluminium 1 mol/l hexane, Sigma-Aldrich®
Triethylaluminium
Vzorec:
C₆H₁₅Al MW: 114.17 Bod varu: 128 Bod tání: -46.1 |
MDL Number:
MFCD00009015 CAS číslo: 97-93-8 EINECS: 202-619-3 UN: 3394 ADR: 4.2 I |