4-Formylmorpholine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
Morpholine-4-carbaldehyde, N-Formylmorpholine
MQ200
250376-100G
250376-500G
SIAL250376-100GEA
1380
CZK
SIAL250376-100G
SIAL250376-500G
4-Formylmorpholine, Sigma-Aldrich®
4-Formylmorpholine
Vzorec:
C₅H₉NO₂ MW: 115.13 |
MDL Number:
MFCD00006170 CAS číslo: 4394-85-8 EINECS: 224-518-3 |