Tisk…
Benzyltrimethylammonium hydroxide 40% vodný roztok, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
246034-100G 246034-500G
SIAL246034-100GEA 2680 CZK
SIAL246034-100G SIAL246034-500G
Benzyltrimethylammonium hydroxide 40% vodný roztok, Sigma-Aldrich®
Benzyltrimethylammonium hydroxide
Vzorec: C₁₀H₁₇NO
MDL Number: MFCD00008281
CAS číslo: 100-85-6
EINECS: 202-895-5
UN: 3267
ADR: 8,II