Tisk…
terc-Butyl-nitrit, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
235385-100ML 235385-25ML
SIAL235385-100MLEA 1850 CZK
SIAL235385-100ML SIAL235385-25ML
terc-Butyl-nitrit, Sigma-Aldrich®
terc-Butyl-nitrit
Vzorec: C₄H₉NO₂
MW: 103.12
MDL Number: MFCD00002055
CAS číslo: 540-80-7
EINECS: 208-757-0
UN: 2351
ADR: 3 II