Tisk…
terc-Butyl-nitrit, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
20370-100ML-F 20370-500ML-F
SIAL20370-100ML-FEA 1910 CZK
SIAL20370-100ML-F SIAL20370-500ML-F
terc-Butyl-nitrit, Sigma-Aldrich®
terc-Butyl-nitrit
Vzorec: C₄H₉NO₂
MW: 103.12
MDL Number: MFCD00002055
CAS číslo: 540-80-7
EINECS: 208-757-0
UN: 2351
ADR: 3 II