2-Bromo-6-methoxynaphthalene, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
200174-10G
200174-50G
SIAL200174-10GEA
2230
CZK
SIAL200174-10G
SIAL200174-50G
2-Bromo-6-methoxynaphthalene, Sigma-Aldrich®
2-Bromo-6-methoxynaphthalene
Vzorec:
C₁₁H₉BrO MW: 237.1 |
MDL Number:
MFCD00004062 CAS číslo: 5111-65-9 EINECS: 225-837-0 |