Tisk…
2-Bromo-6-methoxynaphthalene, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
200174-10G 200174-50G
SIAL200174-10GEA 2230 CZK
SIAL200174-10G SIAL200174-50G
2-Bromo-6-methoxynaphthalene, Sigma-Aldrich®
2-Bromo-6-methoxynaphthalene
Vzorec: C₁₁H₉BrO
MW: 237.1
MDL Number: MFCD00004062
CAS číslo: 5111-65-9
EINECS: 225-837-0