Triethylaluminium 25% toluene, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
Triethylaluminum
MQ100
192708-100G
192708-700G
SIAL192708-100GEA
3180
CZK
SIAL192708-100G
SIAL192708-700G
Triethylaluminium 25% toluene, Sigma-Aldrich®
Triethylaluminium
Vzorec:
C₆H₁₅Al MW: 114.17 Bod varu: 128 Bod tání: -46.1 |
MDL Number:
MFCD00009015 CAS číslo: 97-93-8 EINECS: 202-619-3 UN: 3394 ADR: 4.2 I |