4-Methoxyphenethylamine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
187305-100G
187305-25G
SIAL187305-100GEA
8130
CZK
SIAL187305-100G
SIAL187305-25G
4-Methoxyphenethylamine, Sigma-Aldrich®
4-Methoxyphenethylamine
Vzorec:
C₉H₁₃NO |
MDL Number:
MFCD00008192 CAS číslo: 55-81-2 EINECS: 200-245-5 |