Tisk…
4-Methoxyphenethylamine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
187305-100G 187305-25G
SIAL187305-100GEA 8130 CZK
SIAL187305-100G SIAL187305-25G
4-Methoxyphenethylamine, Sigma-Aldrich®
4-Methoxyphenethylamine
Vzorec: C₉H₁₃NO
MDL Number: MFCD00008192
CAS číslo: 55-81-2
EINECS: 200-245-5