4-Chloro-7-nitrobenzofurazan, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
NBD chloride, 4-Chloro-7-Nitrobenz-2-Oxa-1,3-Diazole, NBD-Cl
M-Clarity™ quality level = MQ100
163260-5G
163260-1G
SIAL163260-5GEA
2420
CZK
SIAL163260-5G
SIAL163260-1G
4-Chloro-7-nitrobenzofurazan, Sigma-Aldrich®
4-Chloro-7-nitrobenzofurazan
Vzorec:
C₆H₂ClN₃O₃ MW: 199,55 g/mol |
MDL Number:
MFCD00005808 CAS číslo: 10199-89-0 EINECS: 233-496-4 |