(±)-4-Fluoro-α-methylbenzylamine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
DL-4-Fluoro-α-methylbenzylamine, 1-(4-Fluorophenyl)ethylamine
M-Clarity™ quality level = MQ200
154040-1G
154040-5G
SIAL154040-1GEA
1400
CZK
SIAL154040-1G
SIAL154040-5G
(±)-4-Fluoro-α-methylbenzylamine, Sigma-Aldrich®
(±)-4-Fluoro-α-methylbenzylamine
Vzorec:
C₈H₁₀FN MW: 139,17 g/mol |
MDL Number:
MFCD00041323 CAS číslo: 403-40-7 EINECS: 206-958-8 |