5-Bromothiophene-2-carbaldehyde, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
5-Bromo-2-thiophenecarboxaldehyde
M-Clarity™ quality level = MQ100
152625-100G
152625-25G
SIAL152625-100GEA
15170
CZK
SIAL152625-100G
SIAL152625-25G
5-Bromothiophene-2-carbaldehyde, Sigma-Aldrich®
5-Bromothiophene-2-carbaldehyde
Vzorec:
C₅H₃BrOS |
MDL Number:
MFCD00005432 CAS číslo: 4701-17-1 EINECS: 225-176-8 |