Tisk…
1-(Trimethylsiloxy)cyclohexene, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: (Cyclohex-1-en-1-yloxy)trimethylsilane
144819-25G 144819-5G
SIAL144819-25GEA 6020 CZK
SIAL144819-25G SIAL144819-5G
1-(Trimethylsiloxy)cyclohexene, Sigma-Aldrich®
1-(Trimethylsiloxy)cyclohexene
Vzorec: C₉H₁₈OSi
MW: 170,33 g/mol
MDL Number: MFCD00001541
CAS číslo: 6651-36-1
EINECS: 229-675-1