1-(Trimethylsiloxy)cyclohexene, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
(Cyclohex-1-en-1-yloxy)trimethylsilane
144819-25G
144819-5G
SIAL144819-25GEA
6020
CZK
SIAL144819-25G
SIAL144819-5G
1-(Trimethylsiloxy)cyclohexene, Sigma-Aldrich®
1-(Trimethylsiloxy)cyclohexene
Vzorec:
C₉H₁₈OSi MW: 170,33 g/mol |
MDL Number:
MFCD00001541 CAS číslo: 6651-36-1 EINECS: 229-675-1 |