Tisk…
β-Chloro-4'-fluoropropiophenone, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 3-Chloro-1-(4-fluorophenyl)propan-1-one, 3-Chloro-4′-fluoropropiophenone, 3-Chloro-4'-fluoropropiophenone
135151-100G 135151-25G
SIAL135151-100GEA 4160 CZK
SIAL135151-100G SIAL135151-25G
β-Chloro-4'-fluoropropiophenone, Sigma-Aldrich®
β-Chloro-4'-fluoropropiophenone
Vzorec: C₉H₈ClFO
MW: 186,61 g/mol
MDL Number: MFCD00000991
CAS číslo: 347-93-3
EINECS: 206-475-2