β-Chloro-4'-fluoropropiophenone, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
3-Chloro-1-(4-fluorophenyl)propan-1-one, 3-Chloro-4′-fluoropropiophenone, 3-Chloro-4'-fluoropropiophenone
135151-100G
135151-25G
SIAL135151-100GEA
4160
CZK
SIAL135151-100G
SIAL135151-25G
β-Chloro-4'-fluoropropiophenone, Sigma-Aldrich®
β-Chloro-4'-fluoropropiophenone
Vzorec:
C₉H₈ClFO MW: 186,61 g/mol |
MDL Number:
MFCD00000991 CAS číslo: 347-93-3 EINECS: 206-475-2 |