4-Methylphenethylamine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
2-(p-Tolyl)ethylamine
M-Clarity™ quality level = MQ100
132020-1G
132020-5G
SIAL132020-1GEA
1620
CZK
SIAL132020-1G
SIAL132020-5G
4-Methylphenethylamine, Sigma-Aldrich®
4-Methylphenethylamine
Vzorec:
C₉H₁₃N MW: 135,21 g/mol |
MDL Number:
MFCD00008195 CAS číslo: 3261-62-9 EINECS: 221-865-2 |