Tisk…
Methanol for residue analysis
Dodavatel: SCHARLAB
Nebezpečí
Synonyms: Wood alcohol, Methyl alcohol, Hydroxy methane, Carbinol
ME03182500 ME031821000
SCARME03182500EA 0 CZK
SCARME03182500 SCARME031821000
Methanol for residue analysis
Methanol
Vzorec: CH₃OH
MW: 32.04
Bod varu: 64.6
Bod tání: –98 °C
Hustota: 0.7918 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 11 °C (ot. pohárek)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004595
CAS číslo: 67-56-1
EINECS: 200-659-6
UN: 1230
ADR: 3 II
REACH: 01-2119433307-44
Merck Index: 13,05984
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5ea983428c5015ad8417c1e1c260cce3a4d1de3c&vid=9bc2f21fdce2dcabce477372374ff56b8fb3a0f1&prid=web&clid=SAPDAM