Tisk…
Methanol for HPLC
Dodavatel: SCHARLAB
Nebezpečí
Synonyms: Wood alcohol, Methyl alcohol, Hydroxy methane, Carbinol
ME03101000 ME03102500
SCARME03101000EA 0 CZK
SCARME03101000 SCARME03102500
Methanol for HPLC
Methanol
Vzorec: CH₃OH
Bod varu: 64,6 °C (1013 hPa)
Bod tání: –98 °C
Hustota: 0,7918 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004595
CAS číslo: 67-56-1
EINECS: 200-659-6
UN: 1230
ADR: 3,II
REACH: 01-2119433307-44
Merck Index: 13,05984
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5ea983428c5015ad8417c1e1c260cce3a4d1de3c&vid=9bc2f21fdce2dcabce477372374ff56b8fb3a0f1&prid=web&clid=SAPDAM