Tisk…
Kyselina chlorovodíková 0.01 mol/l (0.01 N) volumetric solution
Dodavatel: REAGECON
Synonyms: Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
H20011 H20015
REGEH20011EA 1520 CZK
REGEH20011 REGEH20015
Kyselina chlorovodíková 0.01 mol/l (0.01 N) volumetric solution
Kyselina chlorovodíková
Vzorec: HCl
Hustota: 1 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011324
CAS číslo: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
ADR: 8,III