Hydrogen peroxide-urea, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Nebezpečí
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18356.0100
8.18356.0500
8.18356.0100EA
913
CZK
8.18356.0100
8.18356.0500
Hydrogen peroxide-urea, Sigma-Aldrich®
Hydrogen peroxide-urea
Vzorec:
CH₆N₂O₃ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00013119 CAS číslo: 124-43-6 EINECS: 204-701-4 UN: 1511 ADR: 5.1 (8),III |
Výsledky specifikačního testu
Solubility | 500 g/l (20 °C) |
Melting Point | 75 - 85 °C (decomposition) |
Molar Mass | 94.07 g/mol |
pH | 6.3 (H2O, 20 °C) |