Tisk…
N-Methylmorpholine-N-oxide 50% vodný roztok, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 4-Methylmorpholine N-Oxide, 4-Methylmorpholine 4-oxide
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14779.0250 8.14779.1000
8.14779.0250EA 1310 CZK
8.14779.0250 8.14779.1000
N-Methylmorpholine-N-oxide 50% vodný roztok, Sigma-Aldrich®
N-Methylmorpholine-N-oxide
Vzorec: C₅H₁₁NO₂
MW: 117,15 g/mol
MDL Number: MFCD00005947
CAS číslo: 7529-22-8
EINECS: 231-391-8
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility (20 °C) miscible
Melting Point -70 °C
Boiling Point 100 °C
Density 1.14 g/cm3 (20 °C)