Tisk…
Benzoin, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.01776.0250 8.01776.1000
8.01776.0250EA 1080 CZK
8.01776.0250 8.01776.1000
Benzoin, Sigma-Aldrich®
Benzoin
Vzorec: C₁₄H₁₂O₂
MDL Number: MFCD00004496
CAS číslo: 119-53-9
EINECS: 204-331-3
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility 0.3 g/l (25 °C)
Melting Point 132 - 134 °C
Molar Mass 212.24 g/mol
Bulk Density 350 kg/m3
Boiling Point 344 °C (1023 hPa)
Vapor Pressure 1.3 hPa (136 °C)