2,5-Dibromobenzoic acid ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
A15077.06
A15077.14
A15077.22
A15077.06EA
2620
CZK
A15077.06
A15077.14
A15077.22
2,5-Dibromobenzoic acid ≥98%
2,5-Dibromobenzoic acid
Purity: 98%
CAS No.: 610-71-9
Molecular Formula: C7H4Br2O2
Formula Weight: 279.93
Melting Point: 153-157°
Beilstein Reference: 1868193
Vzorec:
C₇H₄Br₂O₂ Bod tání: 153…157 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00016494 CAS číslo: 610-71-9 EINECS: 210-234-7 |