Tisk…
2,4-Dimethylbenzoic acid 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
A10589.09 A10589.18
A10589.09EA 1330 CZK
A10589.09 A10589.18
2,4-Dimethylbenzoic acid 97%
2,4-Dimethylbenzoic acid
Purity: 98% CAS No.: 611-01-8 Molecular Formula: C9H10O2 Formula Weight: 150.18 Flash Point: 154°(309°F) Odour: Odourless Boiling Point: 267°/727mm Beilstein Reference: 971589 MDL No.: MFCD00002480
Vzorec: C₉H₁₀O₂
Bod varu: 267 °C (727 mmHg)
Bod tání: 124…126 °C
Bod vzplanutí: 154 °C (309 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002480
CAS číslo: 611-01-8
EINECS: 210-246-2