Tisk…
2,4-Dimethylbenzoic acid 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
160320100 160320500
ACRO160320100EA 1510 CZK
ACRO160320100 ACRO160320500
2,4-Dimethylbenzoic acid 98%
2,4-Dimethylbenzoic acid
Vzorec: C₉H₁₀O₂
Bod varu: 267 °C (727 mmHg)
Bod tání: 123…127 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002480
CAS číslo: 611-01-8
EINECS: 210-246-2
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 122 to 127 °C
Titration with NaOH ≥97.5 %