Tisk…
8-Anilino-1-naphthalenesulphonic acid
Dodavatel: Cayman Chemical
Synonyms: 8-Anilinonaphthalene-1-sulphonic acid, 8-(Phenylamino)naphthalene-1-sulphonic acid
10010219-5 10010219-10 10010219-50
CAYM10010219-5EA 1320 CZK
CAYM10010219-5 CAYM10010219-10 CAYM10010219-50
8-Anilino-1-naphthalenesulphonic acid
8-Anilino-1-naphthalenesulphonic acid
Vzorec: C₁₆H₁₃NO₃S
MW: 299,35 g/mol
MDL Number: MFCD00003998
CAS číslo: 82-76-8
EINECS: 201-438-7