(S)-(-)-4-Fluoro-α-methylbenzylamine 99%, ee 99%, ChiPros®
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
(S)-1-(4-Fluorophenyl)ethanamine, (S)-(-)-1-(4-Fluorophenyl)ethylamine
L19121.03
L19121.06
L19121.14
L19121.03EA
1800
CZK
L19121.03
L19121.06
L19121.14
(S)-(-)-4-Fluoro-α-methylbenzylamine 99%, ee 99%, ChiPros®
(S)-(-)-4-Fluoro-α-methylbenzylamine
Purity: 99%
CAS No.: 66399-30-2
Molecular Formula: C8H10FN
Formula Weight: 139.17
Flash Point: 68°(154°F)
Refractive Index: 1.5020
Melting Point: -30°
Boiling Point: 76°/22mm
Beilstein Reference: 6791614
Optical Rotation: -33° (neat)
UN No.: 2735
MDL No.: MFCD03092999
Vzorec:
C₈H₁₀FN Bod varu: 76 °C (22 mmHg) Bod tání: –30 °C Hustota: 1,030 Bod vzplanutí: 68 °C (154 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD03092999 CAS číslo: 66399-30-2 UN: 2735 ADR: 8,III |