2-(Methylthio)phenylboronic acid ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
(2-(Methylthio)phenyl)boronic acid, 2-(Methylthio)benzeneboronic acid
L17456.03
L17456.06
L17456.03EA
893
CZK
L17456.03
L17456.06
2-(Methylthio)phenylboronic acid ≥98%
2-(Methylthio)phenylboronic acid
Purity: 98+%
CAS No.: 168618-42-6
Molecular Formula: C7H9BO2S
Formula Weight: 168.02
Melting Point: ca 160°
Beilstein Reference: 8309529
Vzorec:
C₇H₉BO₂S MW: 168.02 Bod tání: ∼ 160 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD01318165 CAS číslo: 168618-42-6 |