(S)-(-)-3-Methoxy-α-methylbenzylamine ≥99%, ee 99%, ChiPros®
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
(S)-1-(3-methoxyphenyl)ethan-1-amine, (S)-(-)-1-(3-Methoxyphenyl)ethylamine
L16324.06
L16324.14
L16324.03
L16324.06EA
3060
CZK
L16324.06
L16324.14
L16324.03
(S)-(-)-3-Methoxy-α-methylbenzylamine ≥99%, ee 99%, ChiPros®
(S)-(-)-3-Methoxy-α-methylbenzylamine
Purity: 99+%
CAS No.: 82796-69-8
Molecular Formula: C9H13NO
Formula Weight: 151.21
Flash Point:
Vzorec:
C₉H₁₃NO Bod varu: 66 °C (0,38 mmHg) Bod tání: 5 °C Hustota: 1,023 Bod vzplanutí: >100 °C (212 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00671656 CAS číslo: 82796-69-8 UN: 2735 ADR: 8,III |