Tisk…
(R)-(+)-3-Methoxy-α-methylbenzylamine ≥99%, ee 98%, ChiPros®
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: (R)-1-(3-Methoxyphenyl)ethanamine, (R)-(+)-1-(3-Methoxyphenyl)ethylamine
L16323.06 L16323.14 L16323.03
L16323.06EA 3170 CZK
L16323.06 L16323.14 L16323.03
(R)-(+)-3-Methoxy-α-methylbenzylamine ≥99%, ee 98%, ChiPros®
(R)-(+)-3-Methoxy-α-methylbenzylamine
Purity: 99+% CAS No.: 88196-70-7 Molecular Formula: C9H13NO Formula Weight: 151.21 Flash Point: 100°(212°F) Refractive Index: 1.5335 Melting Point: 5° Boiling Point: 66°/0.38mm Beilstein Reference: 6683688 Optical Rotation: +27° (neat) UN No.: 2735 MDL No.: MFCD00671655
Vzorec: C₉H₁₃NO
Bod varu: 66 °C (0,38 mmHg)
Bod tání: 5 °C
Hustota: 1,023
Bod vzplanutí: >100 °C (212 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00671655
CAS číslo: 88196-70-7
UN: 2735
ADR: 8,III