Tisk…
(S)-(-)-4-Methoxy-α-methylbenzylamine ≥99%, ee 98%, ChiPros®
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
L16322.06 L16322.14 L16322.03
L16322.06EA 2470 CZK
L16322.06 L16322.14 L16322.03
(S)-(-)-4-Methoxy-α-methylbenzylamine ≥99%, ee 98%, ChiPros®
(S)-(-)-4-Methoxy-α-methylbenzylamine
Purity: 99+% CAS No.: 41851-59-6 Molecular Formula: C9H13NO Formula Weight: 151.21 Refractive Index: 1.5330 Melting Point: -20° Boiling Point: 65°/0.38mm Beilstein Reference: 3196456 Optical Rotation: -34° (neat) UN No.: 2735 MDL No.: MFCD00671660
Vzorec: C₉H₁₃NO
Bod varu: 65 °C (0,38 mmHg)
Bod tání: < –20 °C
Hustota: 1,020
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00671660
CAS číslo: 41851-59-6
UN: 2735
ADR: 8,III