(±)-4-Bromo-α-methylbenzylamine 96%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
4-Bromo-α-methylbenzylamine, (+/-)-1-(4-Bromophenyl)ethylamine, (±)-4-Bromo-α-methylbenzylamine
L11848.06
L11848.03
L11848.06EA
1850
CZK
L11848.06
L11848.03
(±)-4-Bromo-α-methylbenzylamine 96%
1-(4-Bromophenyl)ethylamine
Purity: 96%
CAS No.: 24358-62-1
Molecular Formula: C8H10BrN
Formula Weight: 200.08
Flash Point:
Vzorec:
C₈H₁₀BrN Bod varu: 140…145 °C (30 mmHg) Hustota: 1,397 Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00025548 CAS číslo: 24358-62-1 EINECS: 246-200-3 UN: 2735 ADR: 8,III |